Print…
2-Chlorobenzoxazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
404530100 404530500
ACRO404530100EA 66.4 EUR
ACRO404530100 ACRO404530500
2-Chlorobenzoxazole 98%
2-Chlorobenzoxazole
Fórmula: C₇H₄ClNO
Ponto de ebulição: 202 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,35 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Número MDL : MFCD00005766
Número CAS: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %