Print…
Cloroacetato de sódio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
404415000 404410050 404410025
ACRO404415000EA 43.3 EUR
ACRO404415000 ACRO404410050 ACRO404410025
Cloroacetato de sódio 98%
Cloroacetato de sódio
Fórmula: C₂H₂ClNaO₂
Ponto de Fusão: 199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002684
Número CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02129
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %