Print…
Formato de cálcio 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Formic acid calcium salt
403830010 403832500 403830025
ACRO403830010EA 151 EUR
ACRO403830010 ACRO403832500 ACRO403830025
Formato de cálcio 98%, puro
Formato de cálcio
Fórmula: C₂H₂CaO₄
Peso Molecular: 130.11 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036108
Número CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)