Print…
Eter etil-tert-butílico 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Ethoxy-2-methylpropane
403530250 403531000
ACRO403530250EA 247 EUR
ACRO403530250 ACRO403531000
Eter etil-tert-butílico 97%
Eter etil-tert-butílico
Fórmula: C₆H₁₄O
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 71
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 0.75 g/cm³
Ponto de Inflamação: –19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009225
Número CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03809
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %