Print…
Benzoylacetonitrile 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
402000050 402000250
ACRO402000050EA 53.8 EUR
ACRO402000050 ACRO402000250
Benzoylacetonitrile 98+%
Benzoylacetonitrile
Fórmula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Ponto de ebulição: 160 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001942
Número CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.0 %