Print…
2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
401030050 401030250
ACRO401030050EA 62.7 EUR
ACRO401030050 ACRO401030250
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Fórmula: C₃H₉NO₂
Peso Molecular: 91.11 g/mol
Ponto de ebulição: 115…116 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051487
Número CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to off-white Adhering crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %