Print…
Fluoreto de amônio 98+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Fluoroammonium
393190010 393190500 393192500
ACRO393190010EA 164 EUR
ACRO393190010 ACRO393190500 ACRO393192500
Fluoreto de amônio 98+% para análise
Fluoreto de amónio
Fórmula: NH₄F
Peso Molecular: 37.04 g/mol
Ponto de Fusão: 160
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011423
Número CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Encomendar
Appearance White Adhering crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %