Print…
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388520050 388520250
ACRO388520050EA 34.4 EUR
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Ponto de Fusão: 145…149 °C
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007340
Número CAS: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %