Print…
3-Bromo-N-methylaniline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
387360010 387360050
ACRO387360010EA 43.6 EUR
ACRO387360010 ACRO387360050
3-Bromo-N-methylaniline 98%
3-Bromo-N-methylaniline
Fórmula: C₇H₈BrN
Número MDL : MFCD05664376
Número CAS: 66584-32-5
UN: 2810
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %