Print…
1-(2-Methylphenyl)piperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
382130010 382130050
ACRO382130010EA 29.9 EUR
ACRO382130010 ACRO382130050
1-(2-Methylphenyl)piperazine 98%
1-(2-Methylphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Peso Molecular: 176.26 g/mol
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Número MDL : MFCD00040729
Número CAS: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 48 °C
GC ≥97.5 %