Print…
3,3,3-Trifluoropropionic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
381070010 381070050 381071000
ACRO381070010EA 41.7 EUR
ACRO381070010 ACRO381070050 ACRO381071000
3,3,3-Trifluoropropionic acid 98%
3,3,3-Trifluoropropionic acid
Fórmula: C₃H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 146 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,45 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153292
Número CAS: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %