Print…
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
377010250 377011000
ACRO377010250EA 41.1 EUR
ACRO377010250 ACRO377011000
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Número MDL : MFCD00023097
Número CAS: 883-44-3
EINECS: 212-931-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥98.5 %