Print…
Formylhydrazine 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
376060250 376061000
ACRO376060250EA 75 EUR
ACRO376060250 ACRO376061000
Formylhydrazine 90%
Formylhydrazine
Fórmula: CH₄N₂O
Ponto de ebulição: 90 °C (0,7 mmHg)
Ponto de Fusão: 51…58 °C
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007589
Número CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to pink Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 59 °C
Titration with KIO3 88 to 112 %