Print…
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
375830010 375830100
ACRO375830010EA 37.4 EUR
ACRO375830010 ACRO375830100
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 79…82 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,229 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010220
Número CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %