Print…
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
371360010 371360050
ACRO371360010EA 32.4 EUR
ACRO371360010 ACRO371360050
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄HBrCl₂N₂
Ponto de ebulição: 128 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…30 °C
Densidade: 1,781 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00127818
Número CAS: 36082-50-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %