Print…
Ethyl benzoylacetate 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
370850050 370850500 370851000 370855000
ACRO370850050EA 21.2 EUR
ACRO370850050 ACRO370850500 ACRO370851000 ACRO370855000
Ethyl benzoylacetate 90%
Ethyl benzoylacetate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 1,106 g/cm³
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009196
Número CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥88 %