Print…
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
369950050 369950250
ACRO369950050EA 53.8 EUR
ACRO369950050 ACRO369950250
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 140 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,113 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052393
Número CAS: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %