Print…
4-Phenylbenzyl bromide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)biphenyl, 4-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, p-(Bromomethyl)biphenyl
368950050 368950250
ACRO368950050EA 88.8 EUR
ACRO368950050 ACRO368950250
4-Phenylbenzyl bromide 96%
4-Phenylbenzyl bromide
Fórmula: C₁₃H₁₁Br
Peso Molecular: 247.13 g/mol
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017869
Número CAS: 2567-29-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %