Print…
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
368580010 368580050
ACRO368580010EA 32.8 EUR
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 239…244 °C
Ponto de Inflamação: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012341
Número CAS: 7752-82-1
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %