Print…
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
368482500 368480050
ACRO368482500EA 25.7 EUR
ACRO368482500 ACRO368480050
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₂BrClN₂
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00483232
Número CAS: 32779-36-5
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %