Print…
2-Thiopheneethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
366540250 366541000
ACRO366540250EA 42.8 EUR
ACRO366540250 ACRO366541000
2-Thiopheneethanol 98%
2-Thiopheneethanol
Fórmula: C₆H₈OS
Ponto de ebulição: 108 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,153 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Número MDL : MFCD00005462
Número CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0
Encomendar
Appearance Clear light yellow to grey-green to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %