Print…
Benzyltrimethylammonium bromide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
364860250 364861000
ACRO364860250EA 21.4 EUR
ACRO364860250 ACRO364861000
Benzyltrimethylammonium bromide 98+%
Benzyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₀H₁₆BrN
Peso Molecular: 230.15 g/mol
Ponto de Fusão: 228…234 °C
Número MDL : MFCD00011780
Número CAS: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
UN: 2811
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 234 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %