Print…
6-Aminonicotinonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
357620050 357620250
ACRO357620050EA 67.4 EUR
ACRO357620050 ACRO357620250
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 240…250 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 159…165 °C
Número MDL : MFCD00128902
Número CAS: 4214-73-7
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
GC ≥97.5 %