Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
356670250 356670050 356671000
ACRO356670250EA 55.5 EUR
ACRO356670250 ACRO356670050 ACRO356671000
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide 98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Fórmula: C₆H₁₁BrN₂
Peso Molecular: 191.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427610
Número CAS: 65039-08-9
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %