Print…
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
355560250 355560050
ACRO355560250EA 128 EUR
ACRO355560250 ACRO355560050
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Fórmula: C₉H₁₁Br
Peso Molecular: 199.09 g/mol
Ponto de ebulição: 101…103 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013539
Número CAS: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %