Print…
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
354180250 354180050 354181000
ACRO354180250EA 200 EUR
ACRO354180250 ACRO354180050 ACRO354181000
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 99%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Ponto de Fusão: –73,5 °C
Densidade: 1,3045 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093296
Número CAS: 304680-35-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
NMR ≥98.5 %