Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
354170050 354170250 354171000
ACRO354170050EA 74.4 EUR
ACRO354170050 ACRO354170250 ACRO354171000
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Fórmula: C₈H₁₅F₆N₂P
Ponto de ebulição: >340 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 6,5 °C
Densidade: 1,3727 g/cm³
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093295
Número CAS: 174501-64-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %