Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 25 EUR
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 98+%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₈H₁₅ClN₂
Peso Molecular: 174.67 g/mol
Ponto de Fusão: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095425
Número CAS: 79917-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %