Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354080050 354080250 354081000
ACRO354080050EA 26.5 EUR
ACRO354080050 ACRO354080250 ACRO354081000
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₆H₁₁ClN₂
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Densidade: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074843
Número CAS: 65039-09-0
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %