Print…
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Methoxyphenethyl alcohol
354050100 354050500
ACRO354050100EA 73.2 EUR
ACRO354050100 ACRO354050500
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Número MDL : MFCD00002900
Número CAS: 702-23-8
EINECS: 211-866-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %