Print…
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
351760010 351760050 351760250
ACRO351760010EA 39.4 EUR
ACRO351760010 ACRO351760050 ACRO351760250
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 221…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016536
Número CAS: 4919-37-3
Encomendar
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %