Print…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
351170050 351170250
ACRO351170050EA 57.1 EUR
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₃
Peso Molecular: 197,23
Ponto de ebulição: 106 °C (0.1 mmHg)
Densidade: 1.155 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00017150
Número CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %