Print…
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
350560010 350560050 350560250
ACRO350560010EA 45 EUR
ACRO350560010 ACRO350560050 ACRO350560250
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de ebulição: 107…110 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.478 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191857
Número CAS: 28229-69-8
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %