Print…
2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
350550010 350550050
ACRO350550010EA 29.7 EUR
ACRO350550010 ACRO350550050
2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 97 °C (,7 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00093566
Número CAS: 1074-16-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %