Print…
Peróxido de di-terc-butilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Luperox(R) DI, tert-Butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
349930050 349931000 349932500
ACRO349930050EA 26.5 EUR
ACRO349930050 ACRO349931000 ACRO349932500
Peróxido de di-terc-butilo 99%
Peróxido de di-terc-butilo
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Peso Molecular: 146.23 g/mol
Ponto de ebulição: 109…110 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008803
Número CAS: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN: 3107
ADR: 5.2
Merck Index: 12,03515
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.1 % Tert-butyl hydroperoxide