Print…
Azul de toluidina O, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
348600050 348600250 348601000
ACRO348600050EA 44.7 EUR
ACRO348600050 ACRO348600250 ACRO348601000
Azul de toluidina O, puro
Azul de toluidina O
Fórmula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011934
Número CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
Encomendar
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies