Print…
N-Ethylbenzylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
343710250 343711000 343715000
ACRO343710250EA 33.1 EUR
ACRO343710250 ACRO343711000 ACRO343715000
N-Ethylbenzylamine 95%
N-Ethylbenzylamine
Fórmula: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 191…194 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009031
Número CAS: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %