Print…
Benzotiazole-2-tiol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
332050250 332051000 332050050 332050010
ACRO332050250EA 24.2 EUR
ACRO332050250 ACRO332051000 ACRO332050050 ACRO332050010
Benzotiazole-2-tiol 97%
Benzotiazole-2-tiol
Fórmula: C₇H₅NS₂
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172…182 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005781
Número CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
Solubility (2.5% in DMSO) Clear colourless to yellow solution
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %