Print…
Tricina 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
327831000 327830250 327830010 327830050
ACRO327831000EA 98 EUR
ACRO327831000 ACRO327830250 ACRO327830010 ACRO327830050
Tricina 99+% para bioquímica
Tricine
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso Molecular: 179.17 g/mol
Ponto de Fusão: 180…184 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.6 to 5.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Lead (Pb) ≤5 ppm