Print…
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
325810050 325810250
ACRO325810050EA 30.7 EUR
ACRO325810050 ACRO325810250
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate 97%
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de Fusão: 131…136 °C
Número MDL : MFCD00002199
Número CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥96.0 %