Print…
N-Propylethylenediamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Propyl-1,2-diaminoethane, 1-Amino-2-(propylamino)ethane
314750050 314750250
ACRO314750050EA 53.6 EUR
ACRO314750050 ACRO314750250
N-Propylethylenediamine 99%
N-Propylethylenediamine
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 147…150 °C
Densidade: 0,82 g/cm³
Ponto de Inflamação: 14 °C
Número MDL : MFCD00008172
Número CAS: 111-39-7
EINECS: 203-864-9
UN: 2733
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4394 to 1.4414 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %