Print…
N-Methylethylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
314680050 314680250
ACRO314680050EA 71.3 EUR
ACRO314680050 ACRO314680250
N-Methylethylamine 97%
N-Methylethylamine
Fórmula: C₃H₉N
Ponto de ebulição: 33…34 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,68 g/cm³
Ponto de Inflamação: <–34 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009030
Número CAS: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
UN: 2733
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %