Print…
1-Chloroethyl chloroformate 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
314460250 314461000
ACRO314460250EA 78 EUR
ACRO314460250 ACRO314461000
1-Chloroethyl chloroformate 97+%
1-Chloroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 118…119 °C
Ponto de Fusão: -65 °C
Densidade: 1,32 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000647
Número CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %