Print…
Benzoyl isocyanate 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
314280050 314280010
ACRO314280050EA 86.1 EUR
ACRO314280050 ACRO314280010
Benzoyl isocyanate 90% tech.
Benzoyl isocyanate
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de ebulição: 94…96 °C (21 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…29 °C
Densidade: 1,17 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002032
Número CAS: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %