Print…
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
314180050 314180010
ACRO314180050EA 94.6 EUR
ACRO314180050 ACRO314180010
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
3-Cyanophenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₄N₂O
Ponto de ebulição: 123 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 49…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013856
Número CAS: 16413-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %