Print…
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
312960050 312960250
ACRO312960050EA 62.6 EUR
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 93…97 °C (22 mmHg)
Densidade: 1,22 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008117
Número CAS: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %