Print…
2-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 109 EUR
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Peso Molecular: 175.15 g/mol
Ponto de ebulição: 108 °C (64 mmHg)
Densidade: 1.249 g/cm³
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010297
Número CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %