Print…
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
310290010 310290050
ACRO310290010EA 39.7 EUR
ACRO310290010 ACRO310290050
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
cis-1,2-Cyclopentanediol
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 83…83,5 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 32…33 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134192
Número CAS: 5057-98-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %