Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 88.3 EUR
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₄F₆O
Ponto de ebulição: 37 °C (1,3 mmHg)
Ponto de Fusão: -2 °C
Densidade: 1,47 g/cm³
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010206
Número CAS: 401-95-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %