Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
305640010 305640050
ACRO305640010EA 37.9 EUR
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₉H₇F₆N
Peso Molecular: 243.15 g/mol
Ponto de ebulição: 82…84 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 46…55 °C
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009909
Número CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %